분자량
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 600
refractive index
n20/D 1.465
density
1.214 g/mL at 25 °C
Ω-끝
bromo
α-끝
methoxy
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
PEG functionalized with bromoisobutyryl group to initiate atom transfer radical polymerization (ATRP). This macroinitiator can be used to increase biocompatibility; hydrophilicity; or generate block copolymers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.