주요 문서
738085
Sigma-Aldrich
Isophorone-2,4,4,6,6-d5
97 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9D5O
CAS Number:
Molecular Weight:
143.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp
-8 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C(C)C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i4D,5D2,6D2
InChI key
HJOVHMDZYOCNQW-FIFBNPHPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)