주요 문서
74893
Sigma-Aldrich
Octatriacontane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
n-Octatriacontane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)36CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
535.03
Beilstein:
1713496
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
양식
flakes
mp
77-79 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H78/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-38H2,1-2H3
InChI key
BVKCQBBZBGYNOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)