주요 문서
H12552
Sigma-Aldrich
Hexatriacontane
98%
동의어(들):
n-Hexatriacontane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)34CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
506.97
Beilstein:
1712367
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
17.6 (vs air)
Quality Level
분석
98%
bp
265 °C/1 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
InChI key
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3