주요 문서
758124
Sigma-Aldrich
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
95%
동의어(들):
3-(3-Oxobutyl)-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
92-97 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO/c1-9(14)6-7-10-8-13-12-5-3-2-4-11(10)12/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3
InChI key
ZJCUUXGLZWBCIL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)