분석
97% (GC)
양식
powder
mp
127-132 °C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NS/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI key
ZZSHJNKMDIZSFY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This material is used to tune the electronic properties and subsequent surface coverage of gold surfaces/monolayer.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.