주요 문서
776505
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzylamine
동의어(들):
4-(Aminomethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
123-128 °C
작용기
amine
SMILES string
NCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)