주요 문서
778583
Sigma-Aldrich
Azidobenzene solution
greener alternative
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Phenyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
Beilstein:
742248
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
불순물
≤2.0% water
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Azidobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Azidobenzene solution can undergo click reaction with alkyne-functionalized oligomers to form O-ester-functionalized o-phenylenes, a group of aromatic foldamers with a good folding tendency in most solvents.
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F
Flash Point (°C)
-12 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)