Merck
모든 사진(5)
주요 문서
276219
Sigma-Aldrich
1-Azidoadamantane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15N3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
양식
powder or crystals
기술
titration: suitable
mp
80-82 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15N3/c11-13-12-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChI key
JOMZSYXWYOVFEE-CHIWXEEVSA-N
애플리케이션
Building block for "Anti-Bredt"strained molecules.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)