792047
2-Bromoisobutanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
98% (GC)
동의어(들):
1-(2-Bromo-2-methyl-1-oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 2-Bromoisobutyryl(N-hydroxysuccinimide), N-Hydroxysuccinimidyl 2-bromo-2-methylpropionate, NHS ATRP initiator, NHS protected Bromoisobutyrate, NHS-BiB
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10BrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
264.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
98% (GC)
양식
liquid
mp
135-140 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(OC(C(C)(C)Br)=O)C(CC1)=O
InChI
1S/C8H10BrNO4/c1-8(2,9)7(13)14-10-5(11)3-4-6(10)12/h3-4H2,1-2H3
InChI key
QBJWGGWPQPRVKW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator with an NHS ester moiety for conjugation chemistry, useful for biological ligations.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객