806420
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
동의어(들):
[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid, [(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl]formic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5F6NO3
Molecular Weight:
301.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
95%
Quality Level
양식
powder
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.