주요 문서
809276
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D5H27O5
Molecular Weight:
369.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
농도
100 μg/mL in methanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC([C@@]1(O)CCC([C@]1(C)C2)C3CC[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C2=O)=O
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChI key
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)