주요 문서
900381
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
동의어(들):
UMP-15N2 disodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H1115N2Na2O9P
Molecular Weight:
370.13
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solution
농도
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH]C1=O
관련 카테고리
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)