900766
6,12-Dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-2,8-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C88H112B2O4S4
CAS Number:
Molecular Weight:
1383.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
>98%
Quality Level
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
B%13(OC(C(O%13)(C)C)(C)C)c1[s]c2c([s]c3c2C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c9c([s]c(c9)B%12OC(C(O%12)(C)C)(C)C)c8C7(c%11ccc(cc%11)CCCCCCCC)c%10ccc(cc%10)CCCCCCCC)(c5ccc(cc5)CCCCCCCC)c4ccc(cc4)CCCCCCCC)c1
InChI
1S/C88H112B2O4S4/c1-13-17-21-25-29-33-37-61-41-49-65(50-42-61)87(66-51-43-62(44-52-66)38-34-30-26-22-18-14-2)71-57-70-72(58-69(71)79-77(87)81-73(95-79)59-75(97-81)89-91-83(5,6)84(7,8)92-89)88(67-53-45-63(46-54-67)39-35-31-27-23-19-15-3,68-55-47-64(48-56-6
InChI key
QIKMIMQCQNEOFG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
The product is an indacene monomer that can be used to prepare wide bandgap polymer, poly(6,6,12,12-tetrakis(4-hexylphenyl)-6,12-dihydro-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene) (PIDTT), for the development of polymer solar cells (PSCs) and organic thin film transistors (OTFTs).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.