분석
>98%
Quality Level
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c([s]c(c2)Br)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)Br)(c9ccc(cc9)CCCCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCCCC
InChI key
UAWFFGBGMOAHKN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.