애플리케이션
Alginate is biocompatible and biodegradable, and forms hydrogels in the presence of divalent cations (e.g., Ca2+, Ba2+) under mild temperature and pH conditions. mPEG functionalized alginate can used to tune the stress relaxation of alginate hydrogels, and can used to fabricate microparticles with better mechanical properties.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.