애플리케이션
This is a Cross-shaped channel chip with an extended size platform I and a Luer fluidic interface.
Cross-shaped channel chip - 75 μm channel (double T-junction), Fluidic 202, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Luer Interface
Cross-shaped channel chip - 75 μm channel (double T-junction), Fluidic 202, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Luer Interface
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.