주요 문서
925896
Sigma-Aldrich
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H27BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
535.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
95%
양식
powder
불순물
≤1.1 mol THF, residual
mp
>300 °C
애플리케이션
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
법적 정보
Product of Solvias
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)