About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H24BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
470.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
190-198 (decomp)
SMILES string
COC1=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4C(C5=C(C)C=CC=C5C)=C21.[Br-]
InChI
1S/C28H24NO.BrH/c1-19-11-9-12-20(2)26(19)27-22-15-7-8-16-23(22)29(21-13-5-4-6-14-21)24-17-10-18-25(30-3)28(24)27;/h4-18H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AIMWDQBPPADYLB-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
기타 정보
법적 정보
Product of Solvias
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.