주요 문서
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C34H43N)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.23
분자량
Mw ≥20,000 by GPC
Quality Level
solubility
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
형광
λem 406 nm±20 nm in THF
애플리케이션
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)