939390
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Cobalt difluoride hydrate, Cobaltous fluoride tetrahydrate, Difluorocobalt hydrate
About This Item
추천 제품
유형
(High purity Salts)
Quality Level
분석
98-102% (complexometric)
99.9% trace metals basis
양식
powder or crystals
불순물
≤1500 ppm (trace metals analysis)
색상
faint red to dark red/pink
mp
200 °C
solubility
water: solubleslightly
density
2.19 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤20 ppm
양이온 미량물
Al: <20 ppm
Cu: <20 ppm
Fe: <20 ppm
K: <20 ppm
Mg: <20 ppm
Na: <20 ppm
Pb: <20 ppm
적합성
catalyst
응용 분야
(Catalyst)
SMILES string
O.O.O.O.F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.