추천 제품
vapor pressure
30 mmHg ( 47 °C)
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
density
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter