주요 문서
95887
Sigma-Aldrich
4-(Z-Amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Benzyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
223.27
Beilstein:
2214428
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
81-84 °C
작용기
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
InChI key
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)