주요 문서
A8784
Sigma-Aldrich
N-Acetylputrescine hydrochloride
≥98% (TLC)
동의어(들):
Monoacetyl-1,4-diaminobutane hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
166.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(=O)NCCCCN
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(9)8-5-3-2-4-7;/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
XBECFEJUQZXMFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)