주요 문서
A3658
Supelco
N8-Acetylspermidine dihydrochloride
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N3O · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
260.20
Beilstein:
3698131
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
기술
mass spectrometry (MS): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(=O)NCCCCNCCCN
InChI
1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
InChI key
BWGUIRARVGYOIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)