주요 문서
B5194
Sigma-Aldrich
Benzilic acid
≥99%
동의어(들):
Diphenylglycolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2C(OH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
Beilstein:
521402
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
InChI key
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)