주요 문서
BR759241
BRAND® cap for UV-cuvette micro
yellow
동의어(들):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
SB.32
material
PE
polyethylene
yellow
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 759241
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)