주요 문서
C27409
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylamine
98%
동의어(들):
(4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.60
Beilstein:
507949
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
InChI key
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)