Merck
다음으로 건너뛰기
CDS008933
Sigma-Aldrich
(4-[(dimethylamino)methyl]phenyl)boronic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩430,157
₩430,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩430,157
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14BNO2
Molecular Weight:
179.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
₩430,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
solid
SMILES string
CN(C)Cc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO2/c1-11(2)7-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h3-6,12-13H,7H2,1-2H3
InChI key
LRWRYAVXFZBFRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
기타 정보
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
  • 가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
    시험 성적서(COA)