주요 문서
CLS1340125
Pyrex® dropper bottle
capacity 125 mL
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
특징
cap
제조업체/상표
Corning 1340-125
용량
125 mL
직경 × 높이
55 mm × 150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex dropping bottles are recommended for use where preventing contamination by solubility or pH change is important. Stopper is not covered by joint specifications, but ground to an interchangeable 1:10 taper. Pipet capacity is 0.25 mL
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)