주요 문서
CLS396550
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 51 mm × 95 mm
동의어(들):
Corning® 3965
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
설명
for use with bottles
제조업체/상표
Corning 3965-50
O.D. × H
51 mm × 95 mm
호스 배출구 O.D.
11.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)