분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1N2C=CN=N2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4Cl2F3N3/c10-5-1-2-6(17-4-3-15-16-17)8(11)7(5)9(12,13)14/h1-4H
InChI key
XVFXHCLMGYJAQI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ARUK3001185 is a brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor (IC50 = 6.7 nM) and Wnt signaling activator with no cross-reactivity toward panels of 39 serine hydrolases, 485 kinases (IC50 >10 μM), and 47 human off-target liabilities (IC50 >30 μM).
Brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor and Wnt signaling activator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.