주요 문서
D35457
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzylhydroxylamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2)2NOH
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
ON(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,16H,11-12H2
InChI key
GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
N,N-Dibenzylhydroxylamine, upon oxidation, yields N-benzyl-α-phenylnitrone, which can undergo cycloaddition reaction with suitable dipolarophiles. It can be used to synthesize N,N,O-trisubstituted hydroxylamines and arylamines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1