주요 문서
GF21238332
Ytterbium
lump, 50g, max. size 25mm, 99.9%
동의어(들):
Ytterbium, YB006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Yb
CAS Number:
Molecular Weight:
173.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141616
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.90%
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 212-383-32
저항도
28 μΩ-cm, 20°C
최대 종괴 크기
25 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)