주요 문서
JKA7005
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, thiol reactive
동의어(들):
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Product Name
4arm-PEG10K-Vinylsulfone, average Mn 10,000
양식
solid
분자량
average Mn 10,000
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)