주요 문서
M2780
Sigma-Aldrich
N6-Methyladenosine 5′-monophosphate sodium salt
≥97% (HPLC)
동의어(들):
6-Me-5′-AMP, N-Methyl-5′-adenylic acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H15N5O7PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
383.23
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CNc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H16N5O7P.2Na/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21;;/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI key
HFOKUKRAZPHTHH-LYYWGVPGSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N6-Methyladenosine 5′-monophosphate sodium salt can be used in N6-methyladenosine (m6A) ribonucleoprotein immunoprecipitation reactions. m6A has gained a lot of attention in the recent years because the mRNA modification with m6A has been shown to play a role in stability and translational efficiency of mRNA.
생화학적/생리학적 작용
A glycogen phosphorylase b activator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)