주요 문서
M84208
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6S
CAS Number:
Molecular Weight:
98.17
Beilstein:
103734
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
47.6 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccs1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChI key
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)