주요 문서
T70602
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
Beilstein:
2697844
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)