주요 문서
Z562238
Platinum crucible
micro, capacity 5 mL
동의어(들):
crucibles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
platinum
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BMC4
높이
22 mm
하부 너비
12.0 mm
용량
5 mL
접시 직경 × 높이
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
상부 너비
20.5 mm
중량
7 g+/- 5%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)