제조업체/상표
Plas-Labs
일반 설명
This replacement Plas-Labs palladium canister is used with the Plas-Labs catalyst heaters to regulate the internal atmosphere for the Plas-Labs temperature and humidity boxes. Any oxygen present will react with an anaerobic gas mixture and be reduced to water vapor.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.