분석
>99% (HPLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (699810P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699810P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
PHAD™-504 was designed as a synthetic structural analog of detoxified monophosphoryl lipid A (MPLA) derived from E. coli lipopolysaccharide (LPS). It is structurally similar to PHAD™, differing only in the length of a single fatty acid chain. As expected, the activity of PHAD™-504 is quite similar to that of PHAD™, making the two products interchangeable as adjuvants in vaccine or immunotherapy formulations.
포장
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699810P-1mg)
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699810P-5mg)
기타 정보
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.