주요 문서
700294O
Avanti
Farnesol-d6
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol(d6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20D6O
CAS Number:
Molecular Weight:
228.40
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
oil
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C\CO
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-JPWGLETFSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700294O-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)