주요 문서
700310P
Avanti
β-D-mannosyl farnesyl phosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
β-D-Mannopyranose, 1-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl hydrogen phosphate], ammonium salt (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H40NO9P
CAS Number:
Molecular Weight:
481.52
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700310P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)