주요 문서
700381J
Avanti
Geranylgeranoic acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32O2
Molecular Weight:
304.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
methyl acetate solution
포장
pkg of 1 × 10 mg (700381J-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(O)C=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI key
SZNLKILVMCHHSD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
lipids research
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (700381J-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
8.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)