분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (850540P-1g)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P
응용 분야
sample preservation
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
InChI key
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
일반 설명
Acyl-N-methylglucamide (MEGA) detergents are non-ionic detergents that provide a good starting point for your structural biology work. The hydrophilic head groups offer ample strength to extract proteins while still providing the capability to stabilize proteins in solution and promote crystal growth.
MEGA-8 is a neutral surfactant.
포장
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850540P-1g)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.