860202C
Avanti
16:0 Phosphatidylbutanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt)
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (860202C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860202C
농도
10 mg/mL (860202C-25mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCCC
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-34-9-6-3)47-39(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h37H,4-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
InChI key
CZFXRJUSZGHONR-GKEJWYBXSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.