860456P
Avanti
N-C16-deoxysphingosine
N-palmitoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/16:0), powder
동의어(들):
N-hexadecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/16:0); N-C16-1-deoxyCer; 110994
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H67NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
521.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860456P
지질 유형
sphingolipids
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860456P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.