분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860695P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand (860695P)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-NPKGTRIDSA-N
일반 설명
Glucosyl(β) Sphingosine-d7 is a deuterated derivative of glucosyl(β) sphingosine.
생화학적/생리학적 작용
Glucosyl sphingosine acts as a biomarker for Gaucher′s disease.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.