분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860696P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860696P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-RMWPRCMXSA-N
일반 설명
Galactosyl(β) Sphingosine-d7 is a deuterated derivative of galactosyl(β) sphingosine. β- Galactosyl sphingosine, also known as psychosine, is localized in the brain.
생화학적/생리학적 작용
β- Galactosyl Sphingosine is a toxic metabolite in Krabbe′s disease. It is hemolytic. β- Galactosyl Sphingosine also inhibits kinase C and phosphocholine cytidyltransferase (CTP).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.