주요 문서
870620P
Avanti
ACe-1
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H59N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
605.89
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
1 ea of 25 mg (870620P-25mg)
1 ea of 5 mg (870620P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H](NC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H59N3O3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-37(43)36(31-42)39-38(44)22-18-20-33-25-29-35(30-26-33)41-40-34-27-23-32(24-28-34)19-6-4-2/h17,21,23-30,36-37,42-43H,3-16,18-20,22,31H2,1-2H3,(H,39,44)/b21-17+,41-40+/t36-,37+/m0/s1
InChI key
YLXGVJCCZLVXAT-OYLVPQITSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)